Imprimer
2,6-Dibromo-N,N'-bis(2-ethylhexyl)-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,9-Dibromo-2,7-bis(2-ethylhexyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
D4945-1G D4945-5G
TCIAD4945-1GEA 127 EUR
TCIAD4945-1G TCIAD4945-5G
2,6-Dibromo-N,N'-bis(2-ethylhexyl)-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,6-Dibromo-N,N'-bis(2-ethylhexyl)-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide
Formule: C₃₀H₃₆Br₂N₂O₄
MW: 648.44 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923032
Numéro CAS: 1088205-02-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C