Imprimer
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4943-5G D4943-25G
TCIAD4943-5GEA 78.1 EUR
TCIAD4943-5G TCIAD4943-25G
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle
Formule: C₉H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00041058
Numéro CAS: 33904-03-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C