Imprimer
Difluoromethyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha,alpha-Difluorothioanisole, Difluoromethyl Phenyl sulphide, (Difluoromethylthio)benzene
D4938-1G D4938-5G
TCIAD4938-1GEA 158 EUR
TCIAD4938-1G TCIAD4938-5G
Difluoromethyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Difluoromethyl phenyl sulphide
Formule: C₇H₆F₂S
Point d'ébullition: 63°C
Numéro MDL: MFCD16301013
Numéro CAS: 1535-67-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e7fe26b4f13cea42d58679ed07d2b5d88c4bdc5&vid=7e7fe26b4f13cea42d58679ed07d2b5d88c4bdc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %