Imprimer
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
D4936-1G D4936-5G
TCIAD4936-1GEA 52.8 EUR
TCIAD4936-1G TCIAD4936-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (par GC)
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₈F₂O
MW: 158.15 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00042253
Numéro CAS: 1583-83-1
EINECS: 216-434-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %