Imprimer
2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D4932-200MG D4932-1G
TCIAD4932-200MGEA 82.5 EUR
TCIAD4932-200MG TCIAD4932-1G
2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₅₇H₃₂
Numéro MDL: MFCD12022456
Numéro CAS: 886456-80-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%