Imprimer
Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
D4923-5G D4923-25G
TCIAD4923-5GEA 35.2 EUR
TCIAD4923-5G TCIAD4923-25G
Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204.08 g/mol
Point d'ébullition: 258°C
Densité: 1.434
Numéro MDL: MFCD00041048
Numéro CAS: 6590-97-2
ONU: 1760
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %