Imprimer
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D4920-200MG D4920-1G
TCIAD4920-200MGEA 82.5 EUR
TCIAD4920-200MG TCIAD4920-1G
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene
Formule: C₄₁H₃₆N₂
Numéro MDL: MFCD11112144
Numéro CAS: 143886-11-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %