Imprimer
(Difluoromethyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4915-1G D4915-5G
TCIAD4915-1GEA 97.9 EUR
TCIAD4915-1G TCIAD4915-5G
(Difluoromethyl)benzene ≥98.0% (par GC)
(Difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₆F₂
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD03788488
Numéro CAS: 455-31-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %