Imprimer
Isothiocyanate de 2,4-xylyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylphenylisothiocyanate, 2,4-Dimethylphenyl isothiocyanate
D4913-5G D4913-25G
TCIAD4913-5GEA 74.8 EUR
TCIAD4913-5G TCIAD4913-25G
Isothiocyanate de 2,4-xylyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163.24 g/mol
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: 31.5
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022054
Numéro CAS: 39842-01-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4ba2728698d0c05b3577316556c05ddf8147a7d&vid=e4ba2728698d0c05b3577316556c05ddf8147a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %