Imprimer
2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]benzene
D4909-1G D4909-5G
TCIAD4909-1GEA 47.3 EUR
TCIAD4909-1G TCIAD4909-5G
2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole ≥98.0% (par GC)
2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole
Formule: C₁₇H₂₄F₂O₂
MW: 298.37 g/mol
Numéro CAS: 1373116-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 50.0 to 55.0 deg-C