Imprimer
2,4-Dichloronicotinc acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloropyridine-3-carboxylic acid, 2,4-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-Dichloronicotinic acid
D4901-1G D4901-5G
TCIAD4901-1GEA 38.5 EUR
TCIAD4901-1G TCIAD4901-5G
2,4-Dichloronicotinc acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dichloronicotinc acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD06796292
Numéro CAS: 262423-77-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %