Imprimer
BD140 ≥98.0% (par GC) pour test de liaison à l'albumine
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Difluoro-1-methyl-3-(4-propoxystyryl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene
D4898-25MG D4898-100MG
TCIAD4898-25MGEA 165 EUR
TCIAD4898-25MG TCIAD4898-100MG
BD140 ≥98.0% (par GC) pour test de liaison à l'albumine
BD140
Formule: C₂₁H₂₁BF₂N₂O
MW: 366.22 g/mol
Numéro CAS: 1201643-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Lambda max. 563.0 to 567.0 nm (CH2Cl2)
Molar extinction coefficient min. 10000 (CH2Cl2, 563.0 to 567.0nm)
Human serum albmin (HSA) binding activity S/N ratio min. 10