Imprimer
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) (contains ca. 60% CaCO3)
Fournisseur: TCI
Danger
D4894-500G D4894-100G
TCIAD4894-500GEA 73.7 EUR
TCIAD4894-500G TCIAD4894-100G
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) (contains ca. 60% CaCO3)
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle)
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036227
Numéro CAS: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Calcium carbonate 57.0 to 60.0 %