Imprimer
N,N-Di(4-biphenylyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D4886-1G D4886-5G
TCIAD4886-1GEA 73.7 EUR
TCIAD4886-1G TCIAD4886-5G
N,N-Di(4-biphenylyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Di(4-biphenylyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formule: C₃₆H₃₄BNO₂
Numéro MDL: MFCD29089353
Numéro CAS: 952431-30-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %