Imprimer
3',4'-Dihydroxyflavone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromen-4-one
D4884-200MG D4884-1G
TCIAD4884-200MGEA 94.6 EUR
TCIAD4884-200MG TCIAD4884-1G
3',4'-Dihydroxyflavone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3',4'-Dihydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00017600
Numéro CAS: 4143-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bac93ea51a6e340163e71ba52ba1022cff0ab4b&vid=7bac93ea51a6e340163e71ba52ba1022cff0ab4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C