(S)-(-)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(S)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthalene, (S)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
D4883-1G
D4883-5G
TCIAD4883-1GEA
92.4
EUR
TCIAD4883-1G
TCIAD4883-5G
(S)-(-)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(-)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Formule:
C₂₄H₂₀Br₂O₄ MW: 532.23 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03788936 Numéro CAS: 211560-97-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -20.0 to -23.0 deg (C=1,CHCl3) |