Imprimer
(R)-(+)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
D4882-1G D4882-5G
TCIAD4882-1GEA 103 EUR
TCIAD4882-1G TCIAD4882-5G
(R)-(+)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(+)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₂₄H₂₀Br₂O₄
MW: 532.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788936
Numéro CAS: 179866-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0 deg (C=1,CHCl3)