Imprimer
2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4879-200MG D4879-1G
TCIAD4879-200MGEA 59.4 EUR
TCIAD4879-200MG TCIAD4879-1G
2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine ≥98.0% (par HPLC)
2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine
Formule: C₉H₇N₇
Numéro CAS: 1542234-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %