Imprimer
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D4872-1G D4872-5G
TCIAD4872-1GEA 41.8 EUR
TCIAD4872-1G TCIAD4872-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinylbicyclohexyl
Formule: C₂₀H₂₆F₂
Numéro MDL: MFCD09842838
Numéro CAS: 142400-92-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C