Imprimer
5-(Diethylamino)pentyl alcohol 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Diethylamino-1-pentanol
D4865-1ML D4865-5ML
TCIAD4865-1MLEA 22 EUR
TCIAD4865-1ML TCIAD4865-5ML
5-(Diethylamino)pentyl alcohol 98,0 GC, T
5-(Diethylamino)pentyl alcohol
Formule: C₉H₂₁NO
MW: 159.27 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Densité: 0.88
Numéro MDL: MFCD00046024
Numéro CAS: 2683-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %