Imprimer
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D4855-200MG D4855-1G
TCIAD4855-200MGEA 70.4 EUR
TCIAD4855-200MG TCIAD4855-1G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine
Formule: C₅₂H₃₆N₂
MW: 688.87 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038221
Numéro CAS: 374592-88-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e768d273dcfe87f5338c9ff60cf2c58e8fa7b6d&vid=0e768d273dcfe87f5338c9ff60cf2c58e8fa7b6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %