Imprimer
4-(Diéthylamino)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D4852-5G D4852-25G
TCIAD4852-5GEA 41.8 EUR
TCIAD4852-5G TCIAD4852-25G
4-(Diéthylamino)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Diéthylamino)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00019754
Numéro CAS: 2873-90-7
EINECS: 220-712-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&vid=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C