Imprimer
2',6'-Diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
D4849-1G D4849-5G
TCIAD4849-1GEA 17.6 EUR
TCIAD4849-1G TCIAD4849-5G
2',6'-Diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',6'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00008729
Numéro CAS: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C