Imprimer
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(p-tolyl)benzidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Bis(4-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine, 4,4'-Bis[N-phenyl-N-(p-tolyl)amino]biphenyl
D4834-200MG D4834-1G
TCIAD4834-200MGEA 89.1 EUR
TCIAD4834-200MG TCIAD4834-1G
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(p-tolyl)benzidine ≥98.0% (par GC)
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(p-tolyl)benzidine
Formule: C₃₈H₃₂N₂
Numéro MDL: MFCD00799301
Numéro CAS: 20441-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C