Imprimer
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dihydroxyphenyl 4-Methoxybenzyl ketone, 2',4'-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone
D4816-200MG D4816-1G
TCIAD4816-200MGEA 29.7 EUR
TCIAD4816-200MG TCIAD4816-1G
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone
Formule: C₁₅H₁₄O₄
MW: 258.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020119
Numéro CAS: 487-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C