Imprimer
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Nitroveratryl alcohol, (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
D4811-1G D4811-5G
TCIAD4811-1GEA 47.3 EUR
TCIAD4811-1G TCIAD4811-5G
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique
Formule: C₉H₁₁NO₅
Numéro MDL: MFCD00014701
Numéro CAS: 1016-58-6
EINECS: 213-806-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C