Imprimer
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
D4807-5G D4807-25G
TCIAD4807-5GEA 44 EUR
TCIAD4807-5G TCIAD4807-25G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (par GC)
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303.90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00526219
Numéro CAS: 401-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %