Imprimer
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
D4806-1G D4806-5G
TCIAD4806-1GEA 37.4 EUR
TCIAD4806-1G TCIAD4806-5G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.1169 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200905
Numéro CAS: 141412-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %