Imprimer
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dibromo-1-nitrobenzene
D4790-1G D4790-5G
TCIAD4790-1GEA 48.4 EUR
TCIAD4790-1G TCIAD4790-5G
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280.903 g/mol
Numéro MDL: MFCD02660416
Numéro CAS: 51686-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C