Imprimer
1,3-Dibromo-5-hexylbenzene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4789-1G D4789-5G
TCIAD4789-1GEA 55 EUR
TCIAD4789-1G TCIAD4789-5G
1,3-Dibromo-5-hexylbenzene ≥95.0% (par GC)
1,3-Dibromo-5-hexylbenzene
Formule: C₁₂H₁₆Br₂
MW: 320.07 g/mol
Numéro CAS: 75894-97-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %