Imprimer
Di-1-adamantylphosphine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4781-200MG D4781-1G
TCIAD4781-200MGEA 50.6 EUR
TCIAD4781-200MG TCIAD4781-1G
Di-1-adamantylphosphine ≥95.0% (par GC)
Di-1-adamantylphosphine
Numéro MDL: MFCD06658117
Numéro CAS: 131211-27-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C