Imprimer
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4776-5G D4776-25G
TCIAD4776-5GEA 69.3 EUR
TCIAD4776-5G TCIAD4776-25G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₆Cl₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00052556
Numéro CAS: 4462-55-9
EINECS: 224-723-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C