(S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Dapoxetine HCl, (S)-N,N-Dimethyl-alpha-[2-(1-naphthyloxy)ethyl]benzylamine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, (S)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthyloxy)-1-phenylpropylamine hydrochloride
D4761-1G
D4761-5G
TCIAD4761-1GEA
67.1
EUR
TCIAD4761-1G
TCIAD4761-5G
(S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
(S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formule:
C₂₁H₂₄ClNO MW: 341.88 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08272809 Numéro CAS: 129938-20-1 Merck Index: 14,02821 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 179.0 to 183.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +123 to +128 deg (C=1, MeOH) |