Imprimer
2,2-Difluoroethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D4758-1G D4758-5G
TCIAD4758-1GEA 19.8 EUR
TCIAD4758-1G TCIAD4758-5G
2,2-Difluoroethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Difluoroethylamine
Formule: C₂H₅F₂N
Point d'ébullition: 68°C
Numéro MDL: MFCD00798137
Numéro CAS: 430-67-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %