Imprimer
2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4746-1G D4746-5G
TCIAD4746-1GEA 75.9 EUR
TCIAD4746-1G TCIAD4746-5G
2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09907757
Numéro CAS: 225518-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C