Imprimer
9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diamine
D4719-200MG D4719-1G
TCIAD4719-200MGEA 86.9 EUR
TCIAD4719-200MG TCIAD4719-1G
9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diamine
Formule: C₂₉H₄₄N₂
Numéro MDL: MFCD27923070
Numéro CAS: 851042-10-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %