Imprimer
1-(3,3-Diphenyl-N-methylpropylamino)-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methyl-2-propanol, 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
D4713-5G D4713-25G
TCIAD4713-5GEA 50.6 EUR
TCIAD4713-5G TCIAD4713-25G
1-(3,3-Diphenyl-N-methylpropylamino)-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(3,3-Diphenyl-N-methylpropylamino)-2-methyl-2-propanol
Formule: C₂₀H₂₇NO
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD07782118
Numéro CAS: 100442-33-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %