Imprimer
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloropyridin-3-ylboronic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
D4707-1G D4707-5G
TCIAD4707-1GEA 39.6 EUR
TCIAD4707-1G TCIAD4707-5G
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
MW: 191.81 g/mol
Point de fusion: 150°C
Numéro MDL: MFCD03094989
Numéro CAS: 148493-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %