Imprimer
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4702-1G D4702-5G
TCIAD4702-1GEA 17.6 EUR
TCIAD4702-1G TCIAD4702-5G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Br₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD09266223
Numéro CAS: 15862-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C