Imprimer
1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4691-1G D4691-5G
TCIAD4691-1GEA 46.2 EUR
TCIAD4691-1G TCIAD4691-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃Br₂I
MW: 361.80 g/mol
Numéro MDL: MFCD07778996
Numéro CAS: 19752-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C