Imprimer
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridin-3-ylboronic acid
D4690-1G D4690-5G
TCIAD4690-1GEA 38.5 EUR
TCIAD4690-1G TCIAD4690-5G
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₄
MW: 182.97 g/mol
Point de fusion: 109°C
Numéro MDL: MFCD03788239
Numéro CAS: 221006-70-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %