Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4684-1G D4684-5G
TCIAD4684-1GEA 38.5 EUR
TCIAD4684-1G TCIAD4684-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00042246
Numéro CAS: 39890-98-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %