Imprimer
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
D4681-1G D4681-5G
TCIAD4681-1GEA 91.3 EUR
TCIAD4681-1G TCIAD4681-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Numéro MDL: MFCD03411949
Numéro CAS: 389621-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %