Imprimer
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine (Prodan) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Propionyl-2-dimethylaminonaphthalene, 1-(6-(Dimethylamino)naphthalen-2-yl)propan-1-one, Prodan, 2-(Dimethylamino)-6-propionylnaphthalene
D4678-200MG D4678-1G
TCIAD4678-200MGEA 96.8 EUR
TCIAD4678-200MG TCIAD4678-1G
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine (Prodan) ≥98.0% (par GC)
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine (Prodan)
Formule: C₁₅H₁₇NO
MW: 227.302 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056615
Numéro CAS: 70504-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C