Imprimer
Acide (3,5-dibromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D4670-5G D4670-25G
TCIAD4670-5GEA 51.7 EUR
TCIAD4670-5G TCIAD4670-25G
Acide (3,5-dibromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,5-dibromophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BBr₂O₂
Numéro MDL: MFCD01075725
Numéro CAS: 117695-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %