Imprimer
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4668-5G D4668-25G
TCIAD4668-5GEA 134 EUR
TCIAD4668-5G TCIAD4668-25G
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD16251539
Numéro CAS: 132178-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %