Imprimer
Bromure de diéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D4667-1G D4667-5G
TCIAD4667-1GEA 17.6 EUR
TCIAD4667-1G TCIAD4667-5G
Bromure de diéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de diéthylammonium
Formule: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012498
Numéro CAS: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C