Imprimer
2,5-Diethynylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4664-250MG D4664-1G
TCIAD4664-250MGEA 68.2 EUR
TCIAD4664-250MG TCIAD4664-1G
2,5-Diethynylpyridine ≥98.0% (par GC)
2,5-Diethynylpyridine
Formule: C₉H₅N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11109672
Numéro CAS: 137000-75-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C