Imprimer
1,3-Dibromoazulene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4662-200MG D4662-1G
TCIAD4662-200MGEA 134 EUR
TCIAD4662-200MG TCIAD4662-1G
1,3-Dibromoazulene ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromoazulene
Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285.97 g/mol
Numéro CAS: 14658-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C