Imprimer
Iodure de 1,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-imidazol-3-ium iodide
D4654-5G D4654-25G
TCIAD4654-5GEA 56.1 EUR
TCIAD4654-5G TCIAD4654-25G
Iodure de 1,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iodure de 1,3-diméthylimidazolium
Formule: C₅H₉IN₂
Numéro MDL: MFCD00159685
Numéro CAS: 4333-62-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C